Merck
880231P
Avanti
DPPE-PEG(2000)Azide
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonym(e):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[azido(polyethylene glycol)-2000 (ammonium salt)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C128H256N5O54P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2760.38
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (880231P-10MG)
pkg of 1 × 100 mg (880231P-100MG)
pkg of 5 × 100 mg (880231P-500MG)
pkg of 1 × 25 mg (880231P-25MG)
pkg of 1 × 50 mg (880231P-50MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\N=[N+]=[N-])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
Verpackung
5ML Amber Glass Screw Cap Vial (880231P)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1