Merck
850310C
Avanti
DOBAQ
Avanti Research - A Croda Brand 850310C
Synonym(e):
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl-2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C49H83NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
782.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 2.5 mL (850310C-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 850310C
Konzentration
10 mg/mL (850310C-25mg)
Lipid-Typ
cationic lipids
headgroup modified lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
DOBAQ is a cationic lipids with a quaternary amine and unsaturated hydrocarbon chains. It is a pH-sensitive lipid.
Biochem./physiol. Wirkung
N-(4-carboxybenzyl)-N,N-dimethyl2,3-bis(oleoyloxy)propan-1-aminium/DOBAQ displays pH-dependent ionization.
Verpackung
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850310C-25mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liposomes in Analytical Methodologies (2016)
Lipid nanoparticles for delivery of messenger RNA to the back of the eye
Patel S, et al.
J. Controlled Release, 303, 91-100 (2019)