Z292036
Headspace-Fläschchen, transparentes Glas, abgeschrägte Kante, flacher Boden
volume 20 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75 mm × 12.5 mm, for use with A.I., Dani Headspace, Dani Purge and Trap, Hewlett-Packard, PerkinElmer, Tekmar, Varian Genesis, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
Leistungsmerkmale
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
23 mm × 75 mm × 12.5 mm
Volumen
20 mL
Fitting
thread for 20 mm
Kompatibilität
for use with A.I.
for use with Dani Headspace
for use with Dani Purge and Trap
for use with Hewlett-Packard
for use with PerkinElmer
for use with Tekmar®
for use with Varian Genesis
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)