Merck
Z256056
Supelco
Wheaton Probenfläschchen mit gummierten Kappen
clear glass vial, volume 2 mL, thread for 8-425
Synonym(e):
Wheaton vials with rubber seals
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass vial
styrene-butadiene liner
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 288 ea
AD × H
12 mm × 32 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 8-425
Allgemeine Beschreibung
Deckel mit weissen Styrol-Butadien-Gummidichtungen. Lieferung in Großpackungen. Material: klares Borosilikatglas Typ Wheaton-33, oder braunes Glas Typ Wheaton-320. Autoklavierbar und kältefest.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Rechtliche Hinweise
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)