Wichtige Dokumente
W368401
L-Glutamin
Synonym(e):
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentansäure, L-Glutaminsäure-5-amid, Levoglutamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Optische Aktivität
[α]/D 29 to 33°, c = 2% in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: very soluble 14.6 g/L (completely)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
milk
SMILES String
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChIKey
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..