W326305
L-Cystein
≥97%, FG
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Halal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.320
FDA 21 CFR 184.1271
Assay
≥97%
Optische Aktivität
[α]26/D +8.0 to +9.5°, c = 2 in 5 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 25 mg/mL
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Organoleptisch
sulfurous
SMILES String
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChIKey
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..