Merck
G3126
Sigma-Aldrich
L-Glutamin
≥99% (HPLC), ReagentPlus®
Synonym(e):
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentansäure, L-Glutaminsäure-5-amid, Levoglutamid
About This Item
Lineare Formel:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
Beilstein:
1723797
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Produktbezeichnung
L-Glutamin, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.2% free ammonia.
~0.5% Glutamic acid
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
1 M HCl: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Kationenspuren
<0.2% (Ammonia (NH3))
Anwendung(en)
cell analysis
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amide
Lagertemp.
room temp
SMILES String
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChIKey
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
L-Glutamin ist eine vielseitige Aminosäure, die bei verschiedenen Stoffwechselprozessen im menschlichen Körper eine wesentliche Rolle spielt. Diese nicht essentielle Aminosäure ist auf natürliche Weise reichlich vorhanden und trägt wesentlich zu mehreren wichtigen Funktionen bei. Eine seiner Hauptfunktionen ist die Wirkung als primärer Träger von Stickstoff im Körper. Es dient als Transportmittel für Stickstoff, der ein grundlegender Baustein für viele biologische Prozesse ist. Außerdem ist L-Glutamin eine wichtige Energiequelle für zahlreiche Arten von Zellen und stellt sicher, dass sie über die Energie verfügen, die sie für eine optimale Funktion benötigen.
Darüber hinaus ist L-Glutamin unerlässlich, um ein empfindliches Gleichgewicht von Ammoniak im Körper aufrechtzuerhalten. Dieses Gleichgewicht ist entscheidend, um toxische Ammoniakwerte zu verhindern. Diese Aminosäure erleichtert die Umwandlung von Glutaminsäure in Glutamin, ein für die Ammoniakregulation zentraler Prozess. L-Glutamin ist nicht nur am Stickstofftransport und an der Energieerzeugung beteiligt, sondern es ist auch ein wichtiger Akteur in verschiedenen Stoffwechselwegen. Ähnlich wie andere Aminosäuren ist es an der Biosynthese von Proteinen beteiligt. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei der Synthese von Harnstoff und Purinen, wichtigen Komponenten für die Nukleinsäureproduktion. L-Glutamin ist außerdem eine wichtige Ressource für die Erzeugung von Zellenergie und arbeitet zu diesem Zweck eng mit Glukose zusammen.
Eine weitere wesentliche Funktion von L-Glutamin ist sein Beitrag zur Stickstoffbereitstellung für mehrere anabole Prozesse. Diese Prozesse sind entscheidend für den Aufbau wichtiger Moleküle, einschließlich Purinen, die für die DNA-Produktion entscheidend sind. Diese Aminosäure liefert auch Kohlenstoff und füllt den Citratzyklus auf, einen zentralen Prozess für die Energieerzeugung in Zellen. L-Glutamin ist eine entscheidende Aminosäure, die als Stickstoffträger und Energiequelle fungiert und zur Proteinsynthese und Ammoniakregulation beiträgt. Seine vielseitigen Funktionen machen es zu einem Molekül von erheblichem Interesse auf den Gebieten der Zellbiologie, biochemischen Forschung und Metabolomik-Untersuchungen.
Anwendung
L-Glutamin wird verwendet in einer Studie zu den Auswirkungen von Aminosäuren auf die Förderung der Nahrungsaufnahme von Drosophila melanogaster.Es wird zudem für die Studie von nicht enzymatischer Gluconeogenese verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
L-Glutamin ist die am reichlichsten im Körper vorhandene Aminosäure. Sie ist wichtig für die Synthese von L-Asparagin. L-Glutaminsäure erleichtert die Aufnahme von NH4+ in Biomoleküle.
Glutaminsäure-Vorläufer und Metabolit; stimulierende Aminosäure
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kann in der Forschung in den Bereichen Metabolomik und Biochemie verwendet werden
  • Hochwertige Verbindung, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
An internal sensor detects dietary amino acids and promotes food consumption in Drosophila
Zhe Yang
Nature, 1-36 (2017)
Advances in Food and Nutrition Research, 58-58 (1917)
The Natural Health Dictionary: Your comprehensive A-to Z guide for healing with herbs, nutrition, supplements, and secret remedies (2011)
Lehninger Principles of Biochemistry Edition 4th (2005)
Nonenzymatic gluconeogenesis-like formation of fructose 1,6-bisphosphate in ice.
Messner CB
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 114(28), 7403-7407 (2017)