Merck
1.05614
Supelco
Natriumhypochlorit-Lösung
(6-14% active chlorine) EMPLURA®
Synonym(e):
Natriumhypochlorit -Lösung, Natronbleichlauge, Chlorbleichlauge
About This Item
Lineare Formel:
NaClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Agentur
suitable for SM 4500 - NH3
Qualitätsniveau
Dampfdruck
20 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMPLURA®
Form
liquid
Konzentration
6-14% (NaClO)
Verunreinigungen
≤1.0% Free alkali (acidimetric, as NaOH)
pH-Wert
12-13 (20 °C in H2O)
bp
102 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-20 °C
Dichte
1.22-1.25 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
InChIKey
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
(6 - 14 % aktives Chlor) EMPLURA®
Anwendung
  • A Mechanistic Spectrum of O-H Bond Cleavage Observed for Reactions of Phenols with a Manganese Superoxo Complex: Dies ist eine mechanistische Untersuchung zur Reaktivität von Phenolen, wie die Reaktion von 4-Nitrophenol mit Mangan-Superoxid-Komplexen, die zu neuen katalytischen Methoden für Umwelt- und Syntheseanwendungen führen könnte (Tian et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aktives Chlor; iodometrisch, Cl₂)6 - 14 %freies Alkali (acidimetrisch, als NaOH)≤ 1,0 %Der angegebene Inhalt bezieht sich auf den Tag der Abfüllung. Je nach Aufbewahrungsdauer und -temperatur ist eine Abnahme des Inhalts zu erwarten.
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable