Wichtige Dokumente
W420201
3-Methyl-2-butenylacetat
≥98%, stabilized, FG
Synonym(e):
Prenylacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥98%
Enthält
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
151-152 °C/752 mmHg (lit.)
Löslichkeit
H2O: insoluble
alcohol: soluble
Dichte
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
apple; green; fruity
SMILES String
CC(=O)OC\C=C(\C)C
InChI
1S/C7H12O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3
InChIKey
XXIKYCPRDXIMQM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?