Merck
W343307
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-(1-methylpropyl)-pyrazin
≥98%, FG
Synonym(e):
2-sec-Butyl-3-methoxypyrazin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
FEMA-Nummer:
3433
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
11300
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
14.062
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
50 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; vegetable; pepper
SMILES String
CCC(C)c1nccnc1OC
InChI
1S/C9H14N2O/c1-4-7(2)8-9(12-3)11-6-5-10-8/h5-7H,4H2,1-3H3
InChIKey
QMQDJVIJVPEQHE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)