Merck
W309818
Sigma-Aldrich
Valeraldehyd
≥97%, FG
Synonym(e):
Pentanal
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
FEMA-Nummer:
3098
Beilstein:
1616304
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
5.005
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Selbstzündungstemp.
428 °F
Brechungsindex
n20/D 1.394 (lit.)
bp
102-103 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−92 °C (lit.)
Dichte
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
berry; bread; nutty; fruity
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)CCCC
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
HGBOYTHUEUWSSQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Valeraldehyd ist eine der wichtigsten flüchtigen Geschmacksverbindungen, die in gekochtem Reis, Rindfleisch, Fisch und ungepökeltem Schinken identifiziert wurden.
Anwendung
  • Waste to treasure: Electrocatalytic upcycling of n-valeraldehyde to octane by Zn-Co bimetallic oxide with atomic level cation defect.: Diese Studie stellt einen bahnbrechenden Ansatz zur Umwandlung des Abfallprodukts Valeraldehyd in wertvolles Octan vor, der das Potenzial der Elektrokatalyse bei Abfallmanagement und Ressourcenrückgewinnung zeigt (Qin M et al., 2024).
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
44.6 °F
Flammpunkt (°C)
7 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A fresh look at meat flavor.
Calkins CR & Hodgen JM.
Meat Science, 77(1), 63-80 (2007)
Determination of aldehydes in fish by high-performance liquid chromatography.
da Cunha Veloso MC, et al.
Journal of Chromatographic Science, 39(5), 173-176 (2001)
A comparison of the volatile fractions from cured and uncured meat.
Cross CK & Ziegler P.
Journal of Food Science, 30(4), 610-614 (1965)
Masayuki Fujita et al.
Plant & cell physiology, 44(5), 481-490 (2003-05-30)
Induction of pumpkin (Cucurbita maxima Duch.) glutathione S-transferase (GST, EC 2.5.1.18) by aldehydes and related compounds was examined. All of the tested compounds induced pumpkin GST to different degrees, and it was found that (1) aldehydes induce GST directly and
P Scalabrini et al.
International journal of food microbiology, 39(3), 213-219 (1998-04-29)
Soybean milk, which serves as a base for a variety of beverages, contains raffinose, stachyose, pentanal and n-hexanal; the former two may be responsible for flatulence after fermentation, whilst the latter two for a beany flavour. Twenty-seven strains of Bifidobacterium