W255718
Capronaldehyd
≥97%, FCC, FG
Synonym(e):
Hexanal, Hexylaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97%
Kann enthalten
α-Tocopherol
Brechungsindex
n20/D 1.4035 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
Dichte
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; green; fruity
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCC=O
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?