Merck
W310107
Sigma-Aldrich
Valeriansäure
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
n-Valeriansäure, Pentansäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
FEMA-Nummer:
3101
Beilstein:
969454
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
7
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.007
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
EU Regulations 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
0.15 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
707 °F
Expl.-Gr.
7.6 %
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
185 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20-−18 °C (lit.)
Dichte
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
cheesy; acidic; rancid
SMILES String
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
InChIKey
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Valeriansäure ist eine der flüchtigen Geschmacksverbindungen, die in Sojasauce, gerösteter Gerste, dem ätherischem Öl von Auricularia polytricha und Reis vorkommen.
Anwendung
  • Synthesis and biodegradation testing of some synthetic oils based on ester.: Diese Arbeit erforscht die biologische Abbaubarkeit synthetischer Öle auf Esterbasis, wobei Valeriansäurerster eine entscheidende Rolle bei der ökologischen Nachhaltigkeit industrieller Schmierstoffe spielen (Shazly RIE et al., 2024).
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Analysis of Volatile Odor Components of Superheated Steam-cooked Rice with a Less Stale Flavor.
Takemitsu H, et al.
Food Science and Technology Research, 22(6), 771-778 (2016)
Volatile flavor components of Korean Auricularia polytricha (Mont.) Sacc. mushroom.
Lee JG, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 38(6), 546-548 (1995)
Studies on Flavor Components of Roasted Barley.
Wang PS, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 34(4), 561-567 (1970)
Flavor and taste compounds analysis in Chinese solid fermented soy sauce.
Yanfang Z & Wenyi T.
African Journal of Biotechnology, 8(4) (2009)
M F Böttcher et al.
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology, 30(11), 1590-1596 (2000-11-09)
The prevalence of allergic diseases has increased particularly over the past 30-40 years. A reduced microbial stimulation during infancy may result in a development of a disturbed balance between Th1- and Th2-like immunity. The gut flora is, quantitatively, the most