W256005
trans-2-Hexen-1-al
≥95%, FCC, FG
Synonym(e):
trans-2-Hexenal, Blatt-Aldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥95%
Verunreinigungen
<3% hexenoic acid
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
47 °C/17 mmHg (lit.)
Dichte
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; green; leafy; vegetable; fruity
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
InChIKey
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
100.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?