732338
Hexanal-d12
≥98 atom % D, 96% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
96% (CP)
Form
liquid
bp
130-131 °C
Dichte
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+12
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
InChIKey
JARKCYVAAOWBJS-PSDCQUMKSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
77.0 °F
Flammpunkt (°C)
25 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of agricultural and food chemistry, 67(12), 3511-3520 (2019-03-01)
Long-chain polyunsaturated fatty acids are highly susceptible to lipid oxidation which causes undesirable odors and flavors in food. We present the development, validation, and application of a semiquantitative screening method to monitor volatile and nonvolatile carbonyl compounds generated from lipids
Journal of agricultural and food chemistry, 67(12), 3502-3510 (2019-02-28)
This work outlines a rapid novel methodology for the direct quantitation of 12 volatile aldehyde compounds related to oxidative off-flavors in wine, by measuring the combined free and hydrogen-sulfite-bound forms of each aldehyde compound, consisting of four general aldehydes, four