Wichtige Dokumente
T82805
Triphenylethylen
99%
Synonym(e):
1,1,2-Triphenylethene, 1,1,2-Triphenylethylene, 1,1′,1′′-(1-Ethenyl-2-ylidene)tris[benzene], 1,2-Diphenylethenylbenzene, Benzilidenediphenylmethane, Ethene-1,1,2-triyltribenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
69-71 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)\C=C(/c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H16/c1-4-10-17(11-5-1)16-20(18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-16H
InChIKey
MKYQPGPNVYRMHI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?