PHR1117
Butyliertes Hydroxytoluol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2,6-Di-tert-butyl-4-Methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-p-Kresol, BHT, Butylhydroxytoluol, Butyliertes Hydroxytoluol, DBPC
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. B1215000
traceable to USP 1092708
Dampfdichte
7.6 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
butylated hydroxytoluene
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
878 °F
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
69-73 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChIKey
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Butylhydroxytoluol (BHT) ist ein phenolischer Antioxidant, der als Lebensmittelzusatz verwendet wird. Man findet ihn häufig als Zusatz in getrockneten Getreideerzeugnissen, Speiseöl und Tierfutter. BHT verbessert bekanntermaßen auch die Stabilität von Medikamenten, fettlöslichen Vitaminen und Kosmetika.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - open cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?