Wichtige Dokumente
174653
2-Phosphono-propionsäure-triethylester
98%
Synonym(e):
2-(Diethoxyphosphoryl)propionic acid ethyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
143-144 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
phosphonate
SMILES String
CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H19O5P/c1-5-12-9(10)8(4)15(11,13-6-2)14-7-3/h8H,5-7H2,1-4H3
InChIKey
BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Intramolecular conjugate addition for the synthesis of floresolide B
- Chemoenzymatic one-pot synthesis of γ-butyrolactones
- Enantioselective synthesis of spiroindane di-Me acetic acid via asymmetric hydrogenation
- Stereoselective intramolecular Diels-Alder reactions
- Horner-Wadsworth-Emmons reactions
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
192.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?