Wichtige Dokumente
48190
(±)-1-(2-Furyl)-ethanol
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
(±)-α-Methylfuran-2-methanol, (±)-2-Furyl-methyl-carbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Enthält
~0.05% hydroquinone as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.479
bp
167-170 °C
Dichte
1.078 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(O)c1ccco1
InChI
1S/C6H8O2/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-5,7H,1H3
InChIKey
UABXUIWIFUZYQK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Vorsicht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)