Wichtige Dokumente
QBD11303
MAL-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-TFP ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O
InChI
1S/C115H209F4N3O54/c116-106-105-107(117)114(119)115(113(106)118)176-112(127)5-10-129-14-18-133-22-26-137-30-34-141-38-42-145-46-50-149-54-58-153-62-66-157-70-74-161-78-82-165-86-90-169-94-98-173-102-104-175-100-96-171-92-88-167-84-80-163-76-72-159-68-64-1
InChIKey
HRSPFTFLLQQMCV-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)