CBL1360
Anti-CD117 Antibody, clone ACK2
clone ACK2, Chemicon®, from rat
Synonym(e):
c-kit, SCF Receptor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ACK2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KIT(3815)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Stammzellforschung
Hämatopoetische Stammzellen
Mesenchymale Stammzellen
Immunoprecipitation
Immunohistochemistry (Frozen)
Western blot
Blocking Ligand Binding
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Skin tissue, normal breast epithelium, melanocytes, mast cells and glial cells
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung