Wichtige Dokumente
QBD10631
Bis-MAL-Lysine-dPEG®4-TFP ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(C(NC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)CCCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)NCCOCCOCCOCCOCCC(OC3=C(C(F)=CC(F)=C3F)F)=O
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)