Wichtige Dokumente
QBD10378
SPDP-dPEG®12-NHS ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCSSC1=NC=CC=C1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
InChI
1S/C39H65N3O17S2/c43-35(7-34-60-61-36-3-1-2-8-41-36)40-9-11-48-13-15-50-17-19-52-21-23-54-25-27-56-29-31-58-33-32-57-30-28-55-26-24-53-22-20-51-18-16-49-14-12-47-10-6-39(46)59-42-37(44)4-5-38(42)45/h1-3,8H,4-7,9-34H2,(H,40,43)
InChIKey
PQUMQQHUIZYDPW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)