Wichtige Dokumente
QBD11224
Bromoacetamido-dPEG ®24-amido-DBCO
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCC(N1C(C=CC=C2)=C2C#CC(C=CC=C3)=C3C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C71H118BrN3O27/c72-63-70(77)74-14-16-80-18-20-82-22-24-84-26-28-86-30-32-88-34-36-90-38-40-92-42-44-94-46-48-96-50-52-98-54-56-100-58-60-102-62-61-101-59-57-99-55-53-97-51-49-95-47-45-93-43-41-91-39-37-89-35-33-87-31-29-85-27-25-83-23-21-81-19-17-79-15
InChIKey
PCFBANPBUNKXTI-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)