Wichtige Dokumente
QBD10571
Azido-dPEG ®24-TFP ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F
InChI
1S/C57H101F4N3O26/c58-52-51-53(59)56(61)57(55(52)60)90-54(65)1-3-66-5-7-68-9-11-70-13-15-72-17-19-74-21-23-76-25-27-78-29-31-80-33-35-82-37-39-84-41-43-86-45-47-88-49-50-89-48-46-87-44-42-85-40-38-83-36-34-81-32-30-79-28-26-77-24-22-75-20-18-73-16-14-71-1
InChIKey
GAQVEOMHZRVELL-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)