Wichtige Dokumente
QBD10569
Azido-dPEG ®12-TFP ester
>90%
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)