Wichtige Dokumente
P66807
3-Pyridinmethanol
98%
Synonym(e):
ω-Hydroxy-3-picolin, 3-(Hydroxymethyl)pyridin, 3-Pyridylcarbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
bp
154 °C/28 mmHg (lit.)
Dichte
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCc1cccnc1
InChI
1S/C6H7NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2
InChIKey
MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
275.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
135 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?