P62208
3-Pyridincarboxaldehyd
98%
Synonym(e):
Nicotinaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.549 (lit.)
bp
78-81 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.141 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5H
InChIKey
QJZUKDFHGGYHMC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)