Merck
655767
Sigma-Aldrich
6-(2-Thienyl)-2-Pyridincarboxaldehyd
97%
Synonym(e):
6-(Thiophen-2-yl)-pyridin-2-carbaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
57-61 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
O=Cc1cccc(n1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H7NOS/c12-7-8-3-1-4-9(11-8)10-5-2-6-13-10/h1-7H
InChIKey
HZFJKPQZABOKLA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)