Wichtige Dokumente
N206
2-Naphthaldehyd
98%
Synonym(e):
β-Naphthaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
58-61 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H8O/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-8H
InChIKey
PJKVFARRVXDXAD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- In proline catalyzed aldol reaction.
- In asymmetric three-component Mannich reaction.
- For the synthesis of Hantzsch 1,4-dihydropyridines.13}
- Asymmetric benzoin condensation reaction.
- For the synthesis of pyrazolo[1,2−b]phthalazinediones.
- For the synthesis C60 by flash vacuum pyrolysis.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)