Wichtige Dokumente
N3386
D-(+)-Neopterin
≥97.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
D-erythro-Neopterin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1nc(O)c2nc(cnc2n1)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C9H11N5O4/c10-9-13-7-5(8(18)14-9)12-3(1-11-7)6(17)4(16)2-15/h1,4,6,15-17H,2H2,(H3,10,11,13,14,18)/t4-,6+/m1/s1
InChIKey
BMQYVXCPAOLZOK-XINAWCOVSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?