61250
DL-Kynurenin
≥95.0% (NT), for peptide synthesis
Synonym(e):
2-Amino-3-(2-aminobenzoyl)-propionsäure, 2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobuttersäure
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
DL-Kynurenin, ≥95.0% (NT)
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (NT)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
~235 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC(CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)
InChIKey
YGPSJZOEDVAXAB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?