Merck
M86502
Sigma-Aldrich
Methyltrimethylacetat
99%
Synonym(e):
Pivalinsäure-methylester, Methyl-2,2-dimethylpropionat, Methyl-pivalat, Trimethylessigsäure-methylester
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CCOOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
Beilstein:
1744141
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.390 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
Dichte
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(7)8-4/h1-4H3
InChIKey
CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)