Wichtige Dokumente
240834
Diphenylether
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Diphenyloxid, Phenylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
>5.86 (25 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
crystalline
Selbstzündungstemp.
1144 °F
Expl.-Gr.
1.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.579 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
25-27 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
glacial acetic acid: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Dichte
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phenoxy
SMILES String
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChIKey
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... TTR(7276)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- An additive in the fabrication of thienothiophene-co-benzodithiophene polymer-based organic photovoltaics and isoindigo polymer-based organic solar cells.
- A model compound to study the hydrodeoxygenation of ether linkages in the lignin fragments using various catalytic systems.
- A solvent in the synthesis of FePd nanoparticles using modified polyol process.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?