Merck
65965
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,3-butandiol
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
1,1-Dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-Dihydroxy-3-methylbutane, 2-Methyl-2,4-butanediol, 3,3-Dimethyl-1,3-propanediol, 3-Hydroxy-3-methylbutan-1-ol, 3-Hydroxy-3-methylbutanol, 3-Methyl-1,3-butanediol, 3-Methyl-3-hydroxy-1-butyl alcohol, Isoprene glycol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C(OH)CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.15
Beilstein:
1209241
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Verunreinigungen
≤1% water
Brechungsindex
n20/D 1.442
bp
203-205 °C (lit.)
Dichte
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CC(C)(O)CCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
XPFCZYUVICHKDS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)