Merck
M84410
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thiophencarboxaldehyd
98%
Synonym(e):
NSC 87542
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.18
Beilstein:
106896
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.583 (lit.)
bp
114 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
InChIKey
VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1