Merck
702676
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-thiophencarbaldehyd
97%
Synonym(e):
4-Methylthiophen-2-Carboxaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.578
bp
88-92 °C/5 mmHg
Dichte
1.025 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
Cc1csc(C=O)c1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-6(3-7)8-4-5/h2-4H,1H3
InChIKey
HVXCGIPRXBJIRK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F
Flammpunkt (°C)
92 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)