Merck
M25007
Sigma-Aldrich
3-Methoxypropylamin
99%
Synonym(e):
1-Amino-3-methoxy-propan
About This Item
Lineare Formel:
CH3O(CH2)3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.14
Beilstein:
878144
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
3.07 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
20 mmHg ( 30 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
518 °F
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
117-118 °C/733 mmHg (lit.)
Dichte
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCCCN
InChI
1S/C4H11NO/c1-6-4-2-3-5/h2-5H2,1H3
InChIKey
FAXDZWQIWUSWJH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)