Wichtige Dokumente
241067
2-Methoxyethylamin
99%
Synonym(e):
2-Aminoethyl-methylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
95 °C (lit.)
Dichte
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ether
SMILES String
COCCN
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChIKey
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- In the substitution reaction with phosphoimidazolide-activated derivatives of nucleosides.
- To synthesize amides by reacting with carboxylic acids.
- For the chemical modification of α-acrylated cross-linked polymer via aza-Michael addition.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?