Wichtige Dokumente
239437
3-Ethoxypropylamin
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
Dichte
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ether
SMILES String
CCOCCCN
InChI
1S/C5H13NO/c1-2-7-5-3-4-6/h2-6H2,1H3
InChIKey
SOYBEXQHNURCGE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - DIN 51755 Part 1
Flammpunkt (°C)
33 °C - DIN 51755 Part 1
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?