Wichtige Dokumente
I6903
Jodacetonitril
98%
Synonym(e):
Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodomethyl cyanide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.574 (lit.)
bp
182-184 °C/720 mmHg (lit.)
Dichte
2.307 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ICC#N
InChI
1S/C2H2IN/c3-1-2-4/h1H2
InChIKey
VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?