Merck
242489
Sigma-Aldrich
Bromacetonitril
97%
Synonym(e):
2-Bromacetonitril, Brommethylcyanid, Cyanomethylbromid
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.95
Beilstein:
956569
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
bp
60-62 °C/24 mmHg (lit.)
Dichte
1.722 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
SMILES String
BrCC#N
InChI
1S/C2H2BrN/c3-1-2-4/h1H2
InChIKey
REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bromacetonitril ist eine organische Verbindung, die allgemein als Quelle für Cyanoalkyl genutzt wird. Es wird in der organischen Synthese als chemisches Zwischenprodukt sowie Alkylierungsmittel eingesetzt.
Anwendung
Bromacetonitril wurde bei der Synthese von 1-Cyanomethyl-1,1-Dimethylhydrazin-Bromid verwendet.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of 4-cyanoethylated benzoxazines by visible-light-promoted radical oxycyanomethylation of olefinic amides with bromoacetonitrile
Sun S, et al.
Tetrahedron Letters, 60(33), 150926-150926 (2019)
Carles Miró Sabaté et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(5), 1085-1095 (2012-03-03)
1,1-Dimethylhydrazine can be readily alkylated with bromoacetonitrile to form 1-cyanomethyl-1,1-dimethylhydrazinium bromide ([(CH(3))(2)N(CH(2)CN)NH(2)]Br, 1). The metathesis reaction of compound 1 led to the formation of a new family of energetic salts based on the [(CH(3))(2)N(CH(2)CN)NH(2)](+) cation and nitrate (2), perchlorate (3)
The synthesis of three novel pendant armed macrocyclic ligands. The X-ray crystal structure of a cadmium complex derived from the first oxaazamacrocycle bearing two alkylated aromatic amine functions
Valencia L, et al.
Polyhedron, 20(26-27), 3091-3099 (2001)