Merck
669032
Sigma-Aldrich
PEPPSI-IPr-Katalysator
98%, Umicore
Synonym(e):
(3-Chlorpyridyl)-(1,3-diisopropylimidazol-2-yliden)-palladium(II)-dichlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H40Cl3N3Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
679.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Hersteller/Markenname
Umicore
mp (Schmelzpunkt)
230 °C
SMILES String
Cl[Pd]Cl.Clc1cccnc1.CC(C)c2cccc(C(C)C)c2N3CN(C=C3)c4c(cccc4C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H38N2.C5H4ClN.2ClH.Pd/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;6-5-2-1-3-7-4-5;;;/h9-16,18-21H,17H2,1-8H3;1-4H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
BLDKGTGQENJFON-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
PEPPSI-IPr-Katalysator, häufig verwendet in carbonylierenden Kreuzkupplungsreaktionen.
Anwendung
  • Katalysator für die Kumada-Tamao-Corriu(KTC)-Kupplung (Äq. 1)
  • Katalysator für die Negishi-Kupplung (Äq. 2)
  • Katalysator für die Suzuki-Kupplung (Äq. 3)
  • Katalysator für die Buchwald-Hartwig-Kupplung (Äq. 4)
PEPPSI<SUP>™</SUP>-IPr catalyst
Für kleinformatige und Hochdurchsatz-Anwendungen ist das Produkt auch als ChemBeads erhältlich (931063).
Rechtliche Hinweise
Produkt von Umicore
Dieses Produkt, seine Herstellung oder Verwendung ist Gegenstand eines oder mehrerer erteilter oder angemeldeter US-Patente (und ausländischer Äquivalente) im Besitz oder unter der Kontrolle von Umicore PMC. Mit dem Kauf dieses Produkts von Umicore PMC über Sigma-Aldrich, dessen Tochtergesellschaften oder autorisierten Vertriebspartner wird dem Käufer eine begrenzte, einmalige, nicht exklusive, nicht übertragbare und nicht abtretbare Lizenz übertragen. Die Verwendung dieses Produkts durch den Käufer kann Patente verletzen, die Eigentum Dritter sind oder von Dritten kontrolliert werden. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Käufers, sicherzustellen, dass seine Verwendung des Produkts nicht die Patentrechte Dritter verletzt oder den Umfang der hier gewährten Lizenz überschreitet.
Für weitere Informationen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Umicore-PMC-Kontakt unter http://www.pmc.umicore.com
Patentiert; US-Patent Nr. 7.250.510. Die Exklusivlizenz und das Distributionsrecht gehört der Total Synthesis Ltd.
PEPPSI is a trademark of Total Synthesis Ltd.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organ, M. G.; Abdel-Hadi, M. et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 150, 150-150 (2007)
Michael G Organ et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(1), 150-157 (2006-12-05)
An easily employed, highly versatile Kumada-Tamao-Corriu (KTC) protocol utilizing the PEPPSI (Pyridine, Enhanced, Precatalyst, Preparation, Stabilization and Initiation) precatalysts 1 and 2 is detailed. The ease-of-use of these catalysts and the synthesis of a wide range of hindered biaryls, large
Facile access to sterically hindered aryl ketones via carbonylative cross-coupling: application to the total synthesis of luteolin
O?Keefe BM, et al.
Tetrahedron, 67(24), 4344-4351 (2011)
Michael G Organ et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(8), 2443-2452 (2008-01-29)
Pd-N-heterocyclic carbene (NHC)-catalyzed Buchwald-Hartwig amination protocols mediated by Pd-PEPPSI precatalysts is described. These protocols provide access to a range of hindered and functionalized drug-like aryl amines in high yield with both electron-deficient and electron-rich aryl- and heteroaryl chlorides and bromides.
Jørn Eivind Tungen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 20(45), 14575-14578 (2014-09-17)
The first total synthesis of the lipid mediator MaR1n-3 DPA (5) has been achieved in 12 % overall yield over 11 steps. The stereoselective preparation of 5 was based on a Pd-catalyzed sp(3) -sp(3) Negishi cross-coupling reaction and a stereocontrolled Evans-Nagao acetate