Merck
41661
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.05%), ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
1,3-Dimethyl-2-oxohexahydropyrimidin, DMPU, ‘Dimethylpropylenharnstoff’
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.17
Beilstein:
110562
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
absolute
over molecular sieve (H2O ≤0.05%)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
n20/D 1.489
bp
146 °C/44 mmHg (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN1CCCN(C)C1=O
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon (DMPU) kann verwendet werden als:
  • Lösungsmittel bei der Synthese von 1-aryl-3,4,5-substituierten Pyrazolen durch die Cyclokondensation von 1,3-Diketonen mit Arylhydrazin-Hydrochloriden.
  • Chelatbildendes Lösungsmittel bei der Trifluormethylierung von aktivierten und nicht aktivierten halogenierten Doppelbindungen.
  • Ligand bei der ortho-Alkylierung von durch Cobalt katalysiertem sekundärem Benzamid.
Sonstige Hinweise
Aprotisches, dipolares Lösungsmittel, ist ein ausgezeichneter Ersatz für das carcinogene HMPA als Cosolvent zum Lösen von hochreaktiven Nukleophilen und Basen. Hohe Z-Selektivität bei der Enolat-Bildung; DMPU ist nachweislich ungefährlich und nicht-mutagen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cobalt-catalyzed ortho-alkylation of secondary benzamide with alkyl chloride through directed C- H bond activation.
Chen Q, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(3), 428-429 (2010)
R.E. Ireland et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 650-650 (1991)
anon.
Chimia, 39, 147-147 (1985)
Efficient Trifluoromethylation of Activated and Non-Activated Alkenyl Halides by Using (Trifluoromethyl) trimethylsilane.
Hafner A and Braese S
Advanced Synthesis & Catalysis, 353(16), 3044-3048 (2011)
D. Seebach et al.
Helvetica Chimica Acta, 65, 1101-1101 (1982)