Merck
GF42860516
Zirconium carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99%
Synonym(e):
ZR516010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 428-605-16
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)