GF25723313
Niobium carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99%
Synonym(e):
NB516010
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 257-233-13
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)