Wichtige Dokumente
778346
Wolfram(IV)-carbid
nanopowder, hexagonal, 150-200 nm, ≥99% trace metals basis
Synonym(e):
Tungsten monocarbide, Wolfram carbide
Qualitätsniveau
Assay
≥99% trace metals basis
Form
nanopowder
Partikelgröße
150-200 nm
SMILES String
[C-]#[W+]
InChI
1S/C.W/q-1;+1
InChIKey
UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Tungsten carbide is a well studied structural material with applications in coatings; composites and supports in heterogeneous catalysis. Tungsten carbide nanoparticles have been studied in wear resistant functional coatings as well as resilient composites.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
J. Catal., 134(2), 383-398 (1992)
Applied Physics Letters, 71(26), 3808-3810 (1997)
Advanced Engineering Materials, 2(5), 247-259 (2000)
J. Eur. Ceram. Soc., 25(1), 55-63 (2004)
Thin Solid Films, 370(1;2), 223-231 (2000)