Merck
D66182
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlor-5-Methylpyrimidin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4Cl2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
108-109 °C/11 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26-28 °C (lit.)
Dichte
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-8-5(7)9-4(3)6/h2H,1H3
InChIKey
DQXNTSXKIUZJJS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)