Wichtige Dokumente
143847
2,4-Dichlor-pyrimidin
98%
Synonym(e):
2,6-Dichloropyrimidine, 2-Chloropyrimidin-4-yl chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
101 °C/23 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
57-61 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Clc1ccnc(Cl)n1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
InChIKey
BTTNYQZNBZNDOR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)