Wichtige Dokumente
C65408
2-(4-Chlorphenyl)ethylamin
98%
Synonym(e):
4-Chlorphenethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.548 (lit.)
bp
60-65 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H10ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
InChIKey
SRXFXCKTIGELTI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?